1,4-Phenylendiisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: p-Diisothiocyanatobenzol1,4-PhenyldiisothiocyanatBitoscanatp-Phenylendiisothiocyanat1,4-Diisothiocyanatobenzol
APOSBIA130-1GEA 52.4 CHF
APOSBIA130-1G
1,4-Phenylendiisothiocyanat
1,4-Phenylendiisothiocyanat
Solid phase protein sequencingRef: Laursen,R.A et al (1972) FEBS lett 21 67
Formel: C₈H₄N₂S₂
MW: 192,27 g/mol
Melting Pt: 128…133 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004811
CAS-Nummer: 4044-65-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III