D(+)-Saccharose Pure BP, Ph. Eur., JP, USP, pharmazeutischer Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
BIA1125-1KG BIA1125-5KG
APOSBIA1125-1KGEA 78.4 CHF
APOSBIA1125-1KG APOSBIA1125-5KG
D(+)-Saccharose Pure BP, Ph. Eur., JP, USP, pharmazeutischer Qualität
D(+)-Saccharose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Melting Pt: 186 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006626
CAS-Nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9