Dansylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
BIA110-1G BIA110-25G BIA110-5G
APOSBIA110-1GEA 26.2 CHF
APOSBIA110-1G APOSBIA110-25G APOSBIA110-5G
Dansylchlorid
Dansylchlorid
Fluorometric detection at picomole levels.
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂S
MW: 269,75 g/mol
Melting Pt: 69…75 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003985
CAS-Nummer: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,II