Acetohydroxamsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-Hydroxyacetamide
BIA1030-5G BIA1030-25G
APOSBIA1030-5GEA 29.7 CHF
APOSBIA1030-5G APOSBIA1030-25G
Acetohydroxamsäure
Acetohydroxamsäure
Formel: C₂H₅NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009994
CAS-Nummer: 546-88-3