2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIA1026-100G BIA1026-25G BIA1026-50G
APOSBIA1026-100GEA 758 CHF
APOSBIA1026-100G APOSBIA1026-25G APOSBIA1026-50G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl bromide
Stabilised with 1% CaCO3
Formel: C₁₄H₁₉BrO₉
Melting Pt: 83…85 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00063686
CAS-Nummer: 3068-32-4