D(+)-Prolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
BIA0718-100G BIA0718-25G
APOSBIA0718-100GEA 61 CHF
APOSBIA0718-100G APOSBIA0718-25G
D(+)-Prolin
D(+)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Melting Pt: 223 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064317
CAS-Nummer: 344-25-2
EINECS: 206-452-7