L(+)-Ascorbinsäure ≥99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BIA0602-1KG BIA0602-500G BIA0602-5KG
APOSBIA0602-1KGEA 55.7 CHF
APOSBIA0602-1KG APOSBIA0602-500G APOSBIA0602-5KG
L(+)-Ascorbinsäure ≥99,5%
L(+)-Ascorbinsäure
Formel: C₆H₈O₆
Melting Pt: 190…194 °C (dec.)
Dichte: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064328
CAS-Nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2