4-Aminobenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Vitamin Bx, para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin H1
BIA0601-100G BIA0601-25G
APOSBIA0601-100GEA 57.5 CHF
APOSBIA0601-100G APOSBIA0601-25G
4-Aminobenzoesäure 99%
4-Aminobenzoesäure
Intermediate for dyestuff, pigments, pharmaceuticals.
Formel: C₇H₇NO₂
Melting Pt: 186…189 °C
Dichte: 3.5 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007894
CAS-Nummer: 150-13-0