1-Aminobenzotriazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-amine
BIA0115-1G BIA0115-250MG
APOSBIA0115-1GEA 393 CHF
APOSBIA0115-1G APOSBIA0115-250MG
1-Aminobenzotriazol
1-Aminobenzotriazole
Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase
Formel: C₆H₆N₄
Melting Pt: 81…85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132902
CAS-Nummer: 1614-12-6