2,4-Dichlorbenzylmercaptan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (2,4-Dichlorophenyl)methanethiol, 2,4-Dichlorobenzenemethanethiol
BI7571-5G BI7571-25G
APOSBI7571-5GEA 110 CHF
APOSBI7571-5G APOSBI7571-25G
2,4-Dichlorbenzylmercaptan 98%
2,4-Dichlorbenzylmercaptan
Formel: C₇H₆Cl₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039650
CAS-Nummer: 59293-67-3