HEPES Natriumsalz ≥96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Sodium 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonate, Sodium 2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonate, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid) sodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid sodium salt, HEPES sodium, HEPES Na
BI6856-100G BI6856-25G BI6856-500G
APOSBI6856-100GEA 48.8 CHF
APOSBI6856-100G APOSBI6856-25G APOSBI6856-500G
HEPES Natriumsalz ≥96%
HEPES Natriumsalz
Biological buffer.
  • Assay 96+%
  • Water (By Karl Fischer) < 3.0%
  • pH (1%) = 10.0 +/- 0.5
Formel: C₈H₁₇N₂NaO₄S
MW: 260,29 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036463
CAS-Nummer: 75277-39-3