Bernsteinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,4-Butanedioic acid
BI225-1KG BI225-2.5KG BI225-250G
APOSBI225-1KGEA 131 CHF
APOSBI225-1KG APOSBI225-2.5KG APOSBI225-250G
Bernsteinsäure
Bernsteinsäure
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Siedepunkt: 235 °C
Melting Pt: 184…186 °C
Dichte: 1.564 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002789
CAS-Nummer: 110-15-6