Mykophenolatmofetil
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BI1536-250MG BI1536-500MG BI1536-100MG
APOSBI1536-250MGEA 254 CHF
APOSBI1536-250MG APOSBI1536-500MG APOSBI1536-100MG
Mykophenolatmofetil
Mykophenolatmofetil
Formel: C₂₃H₃₁NO₇
Melting Pt: 94…95 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00867568
CAS-Nummer: 128794-94-5