Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat pure Ph. Eur., BP, pharmazeutischer Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,4,5-TrihydroxybenzoesäurepropylesterPropylgallatProgalline PGallussäurepropylester
APOSBI141962-100GEA 87.2 CHF
APOSBI141962-100G APOSBI141962-1KG
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat pure Ph. Eur., BP, pharmazeutischer Qualität
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Melting Pt: 146…149 °C
Dichte: 0,5 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002196
CAS-Nummer: 121-79-9