Avantor® ACE®, HPLC/UHPLC-Säulen, HTP-MS-Kartuschensäulen
Lieferant: Avantor
ACE-HTP-SK1EA 530 CHF
ACE-HTP-SK1 ACE-HTP3-0102 ACE-HTP5-0102 ACE-HTPX-0102
Avantor® ACE®, HPLC/UHPLC-Säulen, HTP-MS-Kartuschensäulen
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® HTP-MS-Säulen sind für LC-MS-Anwendungen mit hohem Durchsatz konzipiert. Ideal für Labore, zum Screening mehrerer Proben per LC-MS. Hält hydrophobe und leicht polare Analyten zurück.
  • Kurze Kartuschensäulen für schnelle Laufzeiten
  • LC-MS-kompatibel mit geringem Bluten
  • Einfache LC-MS-Verbindung
  • Multipacks erhältlich
  • Jede Kartusche einzeln getestet
Anwendbar für Anwendungen, bei denen eine gewisse Retention erforderlich ist, um Matrixkomponenten zu entfernen und schnelle Trennungen zu erreichen.