RESPIROMETRIC Sensor Systeme für BSB, sowie aerobe und anaerobe Atmung
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
SA10200146 SB10200146 SB10200156 SA10200156 SA102A0166 SA102B0176 SB102A0166 SB102B0176
705-1171EA 4240 CHF
705-1171 705-1172 VELPSB10200156 705-1190 705-1191 705-1192 VELPSB102A0166 VELPSB102B0176
RESPIROMETRIC Sensor Systeme für BSB, sowie aerobe und anaerobe Atmung
BSB-Messsysteme
Der VELP RESPIROMETRIC Sensor wurde entwickelt, um Laboren eine intelligente, Cloud-fähige Lösung zur Durchführung mehrerer aerober und anaerober Beatmungstests zu bieten. Der RESPIROMETRIC Sensor verfügt über eine einzigartige Funksteuerung, die Daten direkt über die drahtlose DataBox und die RESPIROSoft™ Software an den PC überträgt. Der RESPIROMETRIC Sensor verfügt über eine erstklassige Anbindung an die exklusive VELP Ermes Cloud Platform zur Fernsteuerung und Fernunterstützung.
  • Leistungsstarker Drucksensor liest Messwerte in einen Bereich von 500 bis 2000 mbar (hPa)
  • Helle 4-stellige LED-Anzeige sorgt für lange Akkulaufzeit
  • Intuitive zwei-Tasten-Schnittstelle zur Erleichterung Analyseeinrichtung
  • Verfügbare Ergebnisse in BSB (mg/L) und Druck (mbar)
  • BSB Waagen: 90, 250, 600, 1000, 4000
  • Automatische Umwandlung der Druckergebnisse in BSB
VELP hat verschiedene Systeme entwickelt, die alle benötigten Teile und Zubehörteile enthalten, um von Anfang an einsatzbereit zu sein, geeignet für aerobe und anaerobe Anwendungen.
RESPIROMETRIC Sensor System 6 für BSB
Ideal für BSB, Beurteilung der Desinfektion des BSB und des biologischen Abbaus von Monomeren.
RESPIROMETRIC Sensor System MAXI BMP- und Kompostatmungstests.
Das RESPIROMETRIC Sensor System MAXI wurde entwickelt, um anaerobe Atmungsstudien zur Bestimmung des biochemischen Methanpotenzials (BMP) von Biomasse zu unterstützen.
RESPIROMETRIC Sensor System 6 für anerobe Bioabbaubarkeit von Kunststoffen
Das RESPIROMETRIC Sensor System für die biologische Abbaubarkeit von Kunststoffen ist die Unterstützung des aeroben Abbautests zur Bestimmung des Grades der aeroben Bioabbaubarkeit von Kunststoffmaterialien, einschließlich derer, die Formulierungszusätze enthalten, in einem wässrigen Medium.
RESPIROMETRIC Sensor System 6 für anaerobe Boden- und Kompostatmungstests.
Entwickelt, um aerobe Abbautests an Boden und Kompost zu unterstützen. Die Analyse liefert mikrobielle Bodenatmungsergebnisse aus der Mineralisierung von organischen Substanzen.
Zertifizierungen: CE-Konformitätserklärung.
Zubehörinformationen:
Bestellinformation: 3 Jahre Garantie nach Produktregistrierung (innerhalb von 60 Tagen nach Kaufdatum).
Lieferumfang:
Order Now