Abluftfilter, V3.0
Lieferant: S.C.A.T.
407982 410535 490336 490914 410534 490335 407986 490986
SCTV407982EA 179 CHF
SCTV407982 SCTV410535 SCTV490336 SCTV490914 SCTV410534 SCTV490335 SCTV407986 SCTV490986
Abluftfilter, V3.0
Filter Belüftungsfilter
Der neue SCAT Exhaust Filter V3.0 für SafetyWasteCaps garantiert mit seiner 90%-igen CTC-Adsorption maximale Luftreinheit durch drei integrierte Aktivkohlesorten.
  • Verhindert den Austritt schädlicher Dämpfe und sorgt für sicheren Druckausgleich im Abfallbehälter
  • 3-lagige Filtermedien mit sehr hohem Leistungsspektrum für Säuren und Laugen
  • Optimiert für die Bindung von HPLC-Pufferlösungen und die Absorption organischer Lösungsmitteldämpfe
  • Die natürliche Porenstruktur der Aktivkohle verhindert Verkleben oder Verstopfen
  • Präzise Anzeige des nächsten Austauschzeitpunktes durch einen Zeitindikator
  • Erhältlich in Größen (S/M/L) mit unterschiedlichen Standzeiten (3/6/12 Monate)
  • Der Einsatz von Abluftfiltern kann zur Reduzierung der Luftwechselrate beitragen
Jede Austauschpackung bietet attraktive Kostenvorteile im Vergleich zum Einzelkauf. Zusätzliche Details finden Sie in der Registerkarte "Weitere Informationen"
Zertifizierungen: Entspricht den Anforderungen der Brennbarkeitsklasse V-0 (UL-94).
Verpackung: Für den ungeöffneten Filter existiert kein Verfallsdatum. Nach mehreren Jahren koaguliert die Kohle allmählich und die Gesamtoberfläche verändert sich, aber der Filter kann weiterhin verwendet werden.
Bitte beachten Tauschen Sie Ihre SCAT Abluftfilter V3.0 regelmäßig und innerhalb der angegebenen Standzeit aus. Die angegebenen Wechselzeiträume basieren auf der praxisüblichen Verwendung von LC-typischen, organischen Lösungsmitteln und Lösungsmittelgemischen.