VWR®, PC Erlenmeyer-Schüttelkolben
Lieferant: VWR Collection
214-0446EA 143 CHF
214-0446 214-0447 214-0448 214-0449 214-0450 214-0451 214-0452 214-0453 214-0476 214-0477 214-0478 214-0479 214-0480 214-0481
VWR®, PC Erlenmeyer-Schüttelkolben
Kolben Erlenmeyerkolben
VWR® PC-Erlenmeyer-Schüttelkolben bieten eine ausgezeichnete optische Klarheit und mechanische Festigkeit. Sie eignen sich ideal für Schüttelkulturanwendungen und Lagerung.
  • Temperaturbereich: Temperaturbereich: –80 bis +121 °C
  • Im Gegensatz zu Glas zerbrechen Flaschen nicht, wenn sie fallen gelassen werden
  • Eingegossene Graduierungen für Genauigkeit
  • Möglichkeit für Entlüftungskappen zum kontinuierlichen Gasaustausch bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sterilität und Vermeidung von Leckagen möglich
  • Nicht zytotoxisch, DNase-/RNase-frei und nicht pyrogen