3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9993-250MG
PC9993-1G
APOSPC9993-250MGEA
52.2
CHF
APOSPC9993-250MG
APOSPC9993-1G
3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
Formel:
C₉H₆F₂N₂ MW: 180,154 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01940429 CAS-Nummer: 474707-70-5 |