3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9992-250MG
PC9992-1G
APOSPC9992-250MGEA
78.4
CHF
APOSPC9992-250MG
APOSPC9992-1G
3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02091526 CAS-Nummer: 474707-71-6 |