2-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Acetylamino)-3-fluorobenzoic acid, N-(2-Carboxy-6-fluorophenyl)acetamide, N-Acetyl-3-fluoroanthranilic acid
PC9979-1G
PC9979-500MG
APOSPC9979-1GEA
627
CHF
APOSPC9979-1G
APOSPC9979-500MG
2-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
2-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Formel:
C₉H₈FNO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094569 CAS-Nummer: 550346-18-4 |