2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9907-1G
PC9907-5G
APOSPC9907-1GEA
54.1
CHF
APOSPC9907-1G
APOSPC9907-5G
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉FO MW: 140,155 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368780 CAS-Nummer: 307975-03-7 |