2-[3-Fluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC99027-1G
PC99027-500MG
APOSPC99027-1GEA
499
CHF
APOSPC99027-1G
APOSPC99027-500MG
2-[3-Fluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
2-[3-Fluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel:
C₁₄H₂₀BFO₃ MW: 266,116 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18732629 CAS-Nummer: 2246867-37-6 |