Ethyl 3,5-difluoro-4-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC99023-1G PC99023-500MG
APOSPC99023-1GEA 332 CHF
APOSPC99023-1G APOSPC99023-500MG
Ethyl 3,5-difluoro-4-methylbenzoate 95%
Ethyl 3,5-difluoro-4-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200,182 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28790312
CAS-Nummer: 1806321-00-5