Ethyl 3-chloro-2-fluoro-4-methoxybenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC99022-1G
PC99022-500MG
APOSPC99022-1GEA
1070
CHF
APOSPC99022-1G
APOSPC99022-500MG
Ethyl 3-chloro-2-fluoro-4-methoxybenzoate 97%
Ethyl 3-chloro-2-fluoro-4-methoxybenzoate
Formel:
C₁₀H₁₀ClFO₃ MW: 232.636 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD32707291 CAS-Nummer: 2112478-44-9 |