(6-Bromo-2-fluoro-3-methoxyphenyl)(methyl)sulphane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-4-methoxy-2-methylsulphanylbenzene
PC99012-25G PC99012-5G
APOSPC99012-25GEA 536 CHF
APOSPC99012-25G APOSPC99012-5G
(6-Bromo-2-fluoro-3-methoxyphenyl)(methyl)sulphane 95%
(6-Bromo-2-fluoro-3-methoxyphenyl)(methyl)sulphane
Formel: C₈H₈BrFOS
MW: 251,116 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28141768
CAS-Nummer: 1822822-76-3