4-Hydroxy-2-(pyrid-3-yl)-6-trifluoromethylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC9875-1G
PC9875-500MG
APOSPC9875-1GEA
401
CHF
APOSPC9875-1G
APOSPC9875-500MG
4-Hydroxy-2-(pyrid-3-yl)-6-trifluoromethylpyrimidine
4-Hydroxy-2-(pyrid-3-yl)-6-trifluoromethylpyrimidine
Formel:
C₁₀H₆F₃N₃O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00140055 CAS-Nummer: 204394-59-2 |