3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
PC9791-1G PC9791-5G
APOSPC9791-1GEA 436 CHF
APOSPC9791-1G APOSPC9791-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine
Formel: C₁₀H₉F₆N
MW: 257,176 g/mol
Siedepunkt: 6.5…64.5 °C (3.2 mm Hg)
Flash-Pt: 66 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038875
CAS-Nummer: 187085-97-8