Perfluorodiglyme 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Perfluoro(diethylene glycol dimethyl ether)
PC9776-10G PC9776-5G PC9776-1G
APOSPC9776-10GEA 148 CHF
APOSPC9776-10G APOSPC9776-5G APOSPC9776-1G
Perfluorodiglyme 98%
Perfluorodiglyme
Formel: C₆F₁₄O₃
MW: 386.04 g/mol
Siedepunkt: 66 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08458175
CAS-Nummer: 40891-99-4