Perfluorotetraglyme 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Perfluoro(tetraethylene glycol dimethyl ether)
PC9773-1G PC9773-5G
APOSPC9773-1GEA 114 CHF
APOSPC9773-1G APOSPC9773-5G
Perfluorotetraglyme 98%
Perfluorotetraglyme
Formel: C₁₀F₂₂O₅
MW: 618,069 g/mol
Siedepunkt: 138 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458173
CAS-Nummer: 64028-06-4