2,4,4,4-Tetrafluorobut-1-ene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9729-25G
PC9729-5G
APOSPC9729-25GEA
1150
CHF
APOSPC9729-25G
APOSPC9729-5G
2,4,4,4-Tetrafluorobut-1-ene 97%
2,4,4,4-Tetrafluorobut-1-ene
Formel:
C₄H₄F₄ Siedepunkt: 29…31 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784201 CAS-Nummer: 721946-02-7 |