N-Methyl-N-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9658-1G PC9658-250MG
APOSPC9658-1GEA 308 CHF
APOSPC9658-1G APOSPC9658-250MG
N-Methyl-N-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methylamine 97%
N-Methyl-N-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methylamine
Formel: C₁₂H₁₁F₃N₂S
MW: 272.289 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07772873
CAS-Nummer: 857284-26-5