5-(4-tert-Butylphenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazole-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
PC9597-1G
PC9597-5G
PC9597-10G
APOSPC9597-1GEA
114
CHF
APOSPC9597-1G
APOSPC9597-5G
APOSPC9597-10G
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazole-3-thiol
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel:
C₁₉H₁₈F₃N₃S Melting Pt: 256…260 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00177364 CAS-Nummer: 261633-26-5 |