2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9557-1G PC9557-5G
APOSPC9557-1GEA 307 CHF
APOSPC9557-1G APOSPC9557-5G
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formel: C₁₅H₁₀F₂N₂OS·BrH
MW: 385,226 g/mol
Melting Pt: >230 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458147
CAS-Nummer: 1210224-35-3