4-(Difluoromethoxy)benzylhydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Difluoromethyl 4-(hydrazinomethyl)phenyl ether hydrochloride, 1-(Difluoromethoxy)-4-(hydrazinomethyl)benzene hydrochloride
PC9519-1G
APOSPC9519-1GEA 0 CHF
APOSPC9519-1G
4-(Difluoromethoxy)benzylhydrazine hydrochloride
4-(Difluoromethoxy)benzylhydrazine hydrochloride
Formel: C₈H₁₀F₂N₂O·ClH
MW: 224,636 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458142
CAS-Nummer: 887596-65-8
UN: 3261
ADR: 8,III