2,5-Difluorophenylacetyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (2,5-Difluorophenyl)acetyl chloride, 2-(2,5-Difluorophenyl)ethanoyl chloride
PC9336-1G PC9336-5G
APOSPC9336-1GEA 193 CHF
APOSPC9336-1G APOSPC9336-5G
2,5-Difluorophenylacetyl chloride
2,5-Difluorophenylacetyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,575 g/mol
Siedepunkt: 86…88 °C (11 mm Hg)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03424719
CAS-Nummer: 157033-23-3
UN: 1760
ADR: 8,III