3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-(2-Chloro-2-oxoethyl)benzotrifluoride
PC9313-1G PC9313-5G PC9313-250MG
APOSPC9313-1GEA 103 CHF
APOSPC9313-1G APOSPC9313-5G APOSPC9313-250MG
3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O
MW: 222,592 g/mol
Siedepunkt: 94…96 °C (15 mm Hg)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08458137
CAS-Nummer: 2003-14-7
UN: 1760
ADR: 8,III