2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-1-(2-carboxycycloprop-1-yl)-2-fluorobenzene
PC9302-1G PC9302-250MG
APOSPC9302-1GEA 1230 CHF
APOSPC9302-1G APOSPC9302-250MG
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈BrFO₂
MW: 259,072 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12068280
CAS-Nummer: 1056010-27-5