2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-methylbenzene, α'-Bromo-3-fluoro-o-xylene
PC9288-1G PC9288-5G
APOSPC9288-1GEA 230 CHF
APOSPC9288-1G APOSPC9288-5G
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrF
MW: 203,052 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660281
CAS-Nummer: 886502-18-7
UN: 3265
ADR: 8,III