8,8-Difluoro-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC912339-1G PC912339-250MG PC912339-500MG
APOSPC912339-1GEA 1860 CHF
APOSPC912339-1G APOSPC912339-250MG APOSPC912339-500MG
8,8-Difluoro-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
8,8-Difluoro-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formel: C₉H₁₅F₂N·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28975525
CAS-Nummer: 1780964-59-1