7-Fluoroindoline hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC912334-100MG
PC912334-250MG
APOSPC912334-100MGEA
61
CHF
APOSPC912334-100MG
APOSPC912334-250MG
7-Fluoroindoline hydrochloride 97%
7-Fluoroindoline hydrochloride
Formel:
C₈H₈FN·ClH MW: 173,615 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27923560 CAS-Nummer: 1820711-83-8 |