4-(3-Fluoro-phenyl)-piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC911387-1G PC911387-250MG
APOSPC911387-1GEA 272 CHF
APOSPC911387-1G APOSPC911387-250MG
4-(3-Fluoro-phenyl)-piperidine 95%
4-(3-Fluoro-phenyl)-piperidine
Formel: C₁₁H₁₄FN
MW: 179,234 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05189920
CAS-Nummer: 104774-88-1