7-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC911377-1G
PC911377-250MG
APOSPC911377-1GEA
112
CHF
APOSPC911377-1G
APOSPC911377-250MG
7-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
7-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel:
C₇H₄F₃N₃ MW: 187,122 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08234997 CAS-Nummer: 375857-66-2 |