3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC911333-1G
PC911333-250MG
PC911333-5G
APOSPC911333-1GEA
151
CHF
APOSPC911333-1G
APOSPC911333-250MG
APOSPC911333-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrClFO₂ MW: 253,453 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21607478 CAS-Nummer: 1269232-93-0 |