4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC911165-1G PC911165-5G
APOSPC911165-1GEA 135 CHF
APOSPC911165-1G APOSPC911165-5G
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₈H₈FNO₃
MW: 185,152 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17014026
CAS-Nummer: 10298-81-4