7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC911133-100MG
PC911133-250MG
APOSPC911133-100MGEA
401
CHF
APOSPC911133-100MG
APOSPC911133-250MG
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
Formel:
C₁₀H₁₂FN MW: 165,207 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06739166 CAS-Nummer: 173998-63-5 |