4-Nitro-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Nitro-5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC911116-1G PC911116-250MG PC911116-5G
APOSPC911116-1GEA 168 CHF
APOSPC911116-1G APOSPC911116-250MG APOSPC911116-5G
4-Nitro-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole 98%
4-Nitro-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₂F₃N₃O₂
MW: 181,073 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04971110
CAS-Nummer: 1046462-99-0