3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC911050-100MG
PC911050-250MG
APOSPC911050-100MGEA
94
CHF
APOSPC911050-100MG
APOSPC911050-250MG
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine 96%
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine
Formel:
C₅H₄BrFN₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD16556245 CAS-Nummer: 1232431-41-2 |