5-Fluoro-1-methylindazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910940-1G
PC910940-250MG
APOSPC910940-1GEA
758
CHF
APOSPC910940-1G
APOSPC910940-250MG
5-Fluoro-1-methylindazole 96%
5-Fluoro-1-methylindazole
Formel:
C₈H₇FN₂ MW: 150,153 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11977520 CAS-Nummer: 121002-36-6 |