3-(4-Fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole
PC910939-1G
APOSPC910939-1GEA 300 CHF
APOSPC910939-1G
3-(4-Fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazole 98%
3-(4-Fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazole
Formel: C₈H₆FN₃
MW: 163,152 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18784761
CAS-Nummer: 95728-10-2